Läs mer
Gestonorone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gestonorone |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O3/c1-12(21)20(23)10-8-18-17-5-3-13-11-14(22)4-6-15(13)16(17)7-9-19(18,20)2/h11,15-18,23H,3-10H2,1-2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1 |
| Formel vikt | 316.2038 |