missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

GEWF-lösning 10L påse i låda, Solveco

Produktkod. 30281155
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30281155 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30281155 Leverantör Solveco Chemicals Leverantörsnummer 1613
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

GEWF-behandling förbättrar synligheten av lymfkörtlar, vilket möjliggör uttagning av fler körtlar för undersökning.

Behandling med GEWF förbättrar identifieringen och synligheten av lymfkörtlar, vilket möjliggör återvinning av fler körtlar under patologisk undersökning. Det är ett kostnadseffektivt, lättanvänt och effektivt hjälpmedel för återhämtning av lymfkörtel efter tarmcancerresektioner.

GEWF består av rektifierad etanol, destillerat vatten, formaldehyd och glacial ättiksyra.

Specifikationer

För användning med (utrustning) Alla vävnadsbearbetare
Kvalitet Histologisk
Produkttyp Fixativ
Kvantitet 10 L
Lösningstyp Formaldehyd
Form Vätska
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.