Läs mer
A&D Weighing™ GF-8202M Precisionsbalans med hög kapacitet
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17877600
Change view
GF-8202M Precisionsbalans med hög kapacitet; Certifieringar/överensstämmelse: CE, UKCA, GLP/GMP; Kapacitet: 8,2 kg; Visningstyp: Omvänd bakgrundsbelyst LCD; Material: Pressgjutet aluminium; Stabiliseringstid: 1,5 s
Produktkod.
17877600 GF-8202M Precisionsbalans med hög kapacitet; Certifieringar/överensstämmelse: CE, UKCA, GLP/GMP; Kapacitet: 8,2 kg; Visningstyp: Omvänd bakgrundsbelyst LCD; Material: Pressgjutet aluminium; Stabiliseringstid: 1,5 s
1 options
Produktkod. 17877600 Leverantör A&D Weighing™ Leverantörsnummer GF8202M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35253.75 SEK
    32752.03 SEK / Paket med 1
    Save 2501.72 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 11-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mångsidigt urval av externa cal-modeller med ett brett utbud av kapaciteter och upplösningar.
  • IP65 damm- och vattentäta Externa modeller
  • Automatisk minimiviktsberäkning med antingen ECL eller en verklig extern vikt
  • Varningsfunktion för att säkerställa att den uppmätta mängden inte är mindre än den inställda minimivikten
  • Användaråtkomstkontroll (UAC) som lösenordsskyddar balansen från missbruk
  • Stötchockdetektering (ISD) ger feedback för att förhindra skada på viktsensorn
  • Stötloggningsfunktion som registrerar upp till 50 ogynnsamma stötbelastningar med en tidsstämpel för senare inspektion
  • Flödesvisning (FRD) som gör beräkning och registrering av flödeshastigheter enklare och mer exakt
  • Dämpning under vågskålen för att lindra stötchocker avsevärt
  • Flödeshastighetsjämförare som indikerar om flödeshastigheten ligger inom de angivna gränserna
  • Statistisk beräkningsfunktion (SCF) för att underlätta analys av mätningar
  • Brutto/Netto/Tara produktion
  • Tararminnesfunktion som sparar taravärdet i det icke-flyktiga minnet
  • Valbara svarsegenskaper för handel med vägningshastighet för högre skärmstabilitet eller vice versa
  • GLP/GMP/GCP/ISO-kompatibel utdata för att uppfylla dokumentationskrav
  • Universell Flexi Coms (UFC) för att anpassa utskriftsinnehåll och layout
  • Dataminnesfunktion för att spara vägningsresultat, kalibreringsresultat, enhetsmassor som ska användas i räkneläge etc. i själva enheten
  • Räkneläge med funktionen Automatic Counting Accuracy Improvement (ACAI).
  • Procentlägesfunktion för målvägning eller kontroll av provvariation
  • Djurvägningsfunktion (medelvärde och håll) för vägning av rörliga föremål
  • Komparatorfunktion i fem nivåer med summer
  • Automatisk ström PÅ och AV-funktioner
  • Funktion för densitetsbestämning
  • Underkrok för vägning av magnetiskt material samt mätning av densitet
Specifikationer
Automationsgränssnitt RS-232
Certifikat och efterlevnad CE, UKCA, GLP/GMP
Anslutningstyp RS-232C (D-Sub 9P), Dual Mode USB
Kapacitet 8.2 kg
Visningstyp Omvänd bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 0.01 g
Inkluderar Displayskydd, AC Adapter, 1,8 m USB Kabel, enkel Breeze Break
IP-betyg IP65
Utjämning Manuell
Linjäritet ±0,03 g
Material Formgjuten aluminium
Mätningstid 1,5 sek
Pannform Rektangel
Repeterbarhet 0.01 g
Känslighetsdrift ±2 ppm/° C
Stabiliseringstid 1,5 sek
Temperaturområde (engelska) 41 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C
Typ Precisionsvåg
Garanti 4 år
Vägningslägen Väg, Räkna, Procent, Håll, Densitet
Bredd (engelska) 11,8 tum
Bredd (engelska) Pan 10,63 tum.
Bredd (metrisk) 300 mm
Bredd (metrisk) panorering 270 mm
Höjd (engelska) 4,4 tum.
Höjd (metrisk) 111 mm
Djup (engelska) 14 tum
Djup (engelska) Pan 8,3 tum
Djup (metriskt) 356 mm
Djup (metrisk) panorering 21 cm
Vikt (engelska) 18.29 lb.
Vikt (metrisk) 8.3 kg
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60 Hz