Läs mer
GFAP Antibody (GFAP/8255R), Allophycocyanin, R&D Systems™
Produktkod. 18620155 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18620155 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18620155 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP324051APC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
GFAP Monoclonal antibody specifically detects GFAP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen GFAP
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona GFAP/8255R
Konjugera APC
Formulering PBS
Gene Alias ALXDRD, FLJ45472, GFAP, GFAP astrocytes, glial fibrillary acidic protein
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant fragment (around aa100-200) of human GFAP protein (exact sequence is proprietary)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Astrocyte Markers, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Chaperone Mediated Autophagy (CMA), Inflammation, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2670
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG κ
Produktlinje Novus