missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

GFAP Antibody, Novus Biologicals™

Produktkod. 18015096 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.025 mL
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18015096 0.025 mL -
18771644 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18015096 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP1051980.025ML

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Chicken Polyclonal Antibody has been used in 19 publications

GFAP Polyclonal specifically detects GFAP in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Equine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry Free-Floating.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen GFAP
Användningsområden Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1:5000, Immunohistochemistry 1:1000-1:5000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1000-1:5000, Immunohistochemistry-Frozen 1:1000-1:5000, Immunohistochemistry Free-Floating 1:1000-1:5000
Formulering PBS with 5mM Sodium Azide
Genaccessionsnr. Q28115
Gene Alias FLJ45472, GFAP astrocytes, glial fibrillary acidic protein
Gensymboler GFAP
Värd art Chicken
Immunogen Recombinant full length human GFAP isotype 1 expressed in and purified from E. coli.
Molekylvikt av antigen 55 kDa
Reningsmetod Ammonium sulfate precipitation
Kvantitet 0.025 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Astrocyte Markers, Cancer, Cytoskeleton Markers, Neuronal Stem Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2670
Testspecificitet Human, mouse, rat, chicken, bovine and feline. Predicted to work with all mammals.
Målarter Bovine, Rat, Pig, Equine, Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Precipitation
Isotyp IgY
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.