Läs mer
GFAP Antibody (rGFAP/8685), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Produktkod. 18660930 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18660930 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18660930 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP324332MFV450
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
GFAP Monoclonal antibody specifically detects GFAP in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Chicken, Rabbit samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen GFAP
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona rGFAP/8685
Konjugera mFluor Violet 450 SE
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias ALXDRD, FLJ45472, GFAP, GFAP astrocytes, glial fibrillary acidic protein
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa150-350) of human GFAP protein (exact sequence is proprietary)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Astrocyte Markers, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Chaperone Mediated Autophagy (CMA), Inflammation, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2670
Målarter Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1 κ