Läs mer
GFAP Antibody (rGFAP/9150), HRP, Novus Biologicals™
Produktkod. 18650234 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18650234 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18650234 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP324050H
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
GFAP Monoclonal antibody specifically detects GFAP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen GFAP
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona rGFAP/9150
Konjugera HRP
Formulering PBS
Gene Alias ALXDRD, FLJ45472, GFAP, GFAP astrocytes, glial fibrillary acidic protein
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa100-300) of human GFAP protein (exact sequence is proprietary)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Astrocyte Markers, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Chaperone Mediated Autophagy (CMA), Inflammation, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2670
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2b κ