Läs mer
Thermo Scientific™ GFM Pro gasflödesmätare
Produktkod. 10744186 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Luftflödeshastighet:
0,5 till 500 ml/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Luftflödeshastighet Förpackningsstorlek
10744186 0,5 till 500 ml/min Varje
1 options
Produktkod. 10744186 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 66002010
Beräknad leverans: 19-11-2026
Mät och övervaka flödet av alla slags gaser snabbt och effektivt med Thermo Scientific™ GFM Pro gasflödesmätare.
Mät och övervaka flödet av alla slags laboratoriegaser snabbt och effektivt med Thermo Scientific™ GFM Pro gasflödesmätare. Denna CE-certifierade flödesmätare är särskilt designad för användning med GC-system och har ett mätintervall på 0,5 –500 ml/min. Den mäter det volymetriska flödet av alla slags gaser med en noggrannhet på +/- 2 % eller +/- 0,2 ml/min, beroende på vilket som är större. Dess användarvänliga gränssnitt har en varningsindikator för när det når över intervallet och automatisk avstängning. Dess explosionssäkra klassificering möjliggör användning med brandfarliga och explosiva gaser. Den kan användas som en handhållen eller bänkenhet tack vare dess kompakta, ergonomiska design och den har sidogrepp för ökad hållbarhet.
Ytterligare produktinformation
  • Datautgång via USB-port
  • Kalibrering: spårbar till NIST primära standarder
  • Använder två AA-batterier
  • Omkalibreringsservice tillgänglig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±2 % av flöde eller± 0,05 ml/min, beroende på vilket som är större
Luftflödeshastighet 0,5 till 500 ml/min
Beskrivning Elektronisk gasflödesmätare