Läs mer
Thermo Scientific™ GFP-4E-BP1
Produktkod. 10042813
Change view
Kvantitet:
20 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10042813 20 nmol Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10042813 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PV4759
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
4E-BP1 uttrycks som en fusion med GFP (Green Fluorescent Protein) för att fungera som ett fysiologiskt substrat för FRAP1 (mTor).
4E-BP1 uttrycks som en fusion med GFP (Green Fluorescent Protein) för att fungera som ett fysiologiskt substrat för FRAP1 (mTor).
För användning i kombination med LanthaScreen™ Tb-anti-4E-BP1 [pThr46] Antikropp (kat. nr. PV4757) för att utvärdera inhibitorer i screeningapplikationer med medelhög till hög genomströmning. En optimerad mTor-analysbuffert (PV4794) finns också tillgänglig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysinträde Biokemisk terbiumfosfospecifik aktivitet
Innehåll och lagring GFP-4E-BP1-proteinsubstrat i 10 mM Tris, pH 7,5, 150 mM NaCl, 10% glycerol, 2 mM DTT Lagras
vid -80 °C.
Detektionsmetod fluorescens
Form Vätska
För användning med (applikation) Pharma and biopharma, protein assays and analysis, target and lead identification and validation
Kvantitet 20 nmol
Substrat 4E-BP1
Substrategenskaper Proteinbaserat substrat
Typ av substrat Kinas substrat
Målenzym Serin/treoninkinaser
Objektbeskrivning GFP-4E-BP1, 20nmol, 20.02μM Concentration, 45600Da Molecular Weight, Fluorescent Detection Method, GFP (EmGFP Label, Serine/Threonine Kinases Target Enzyme, Used For Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Target and Lead Identification and
Etikett eller färgämne GFP (EmGFP)
Molekylvikt (g/mol) 45 600 Da
Förpackning 1 Each
Produkttyp GFP-4E-BP1
Frakt skick Torr is
Förvaringskrav –80°C
Målinträde mTOR, FRAP1
Validerade kinaser FRAP1 (mTOR), FRAP1 (mTOR)