Specifikationer
| Innehåll och lagring | Store at 4°C in the dark. Do not freeze. |
| Formatera | 0.016 M PBS (pH 7.4), 0.2% BSA |
| Konserveringsmedel | 0.02% Sodium Azide |
| Kvantitet | 1 ml |
| För användning med (applikation) | Flow Cytometry |
| Produktlinje | Novus |