Läs mer
Thermo Scientific™ GFP-STAT3
Beskrivning
STAT3 uttrycks som en fusion med GFP (Green Fluorescent Protein) för att fungera som ett fysiologiskt substrat för Janus-familjen av tyrosinkinaser.
För användning i kombination med LanthaScreen™ Tb-anti-STAT3 [pTyr705] Antikropp (kat. nr PV4846) för att utvärdera inhibitorer i screeningapplikationer med medelhög till hög genomströmning.
Specifikationer
Specifikationer
| Kromagen Kvantitet | 10nmol |
| Innehåll och lagring | GFP-STAT3-proteinsubstrat i 50 mM Tris-HCl pH 7,5, 100 mM NaCl, 10 % glycerol, 1 mM DTT Lagras vid -80 °C. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Pharma and biopharma, target and lead identification and validation, combination with the LanthaScreen™ Tb-anti-STAT3 [pTyr705] Antibody (PV4846) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications, drug discovery and development, kinase biology, biochemical kinase assays, LanthaScreen™ kinase activity assays |
| Kvantitet | 10 nmol |
| Substrat | STAT3 |
| Substrategenskaper | Proteinbaserat substrat |
| Typ av substrat | Kinas substrat |
| Målenzym | Tyrosinkinaser |
| Objektbeskrivning | GFP-STAT3, 10nmol, Expressed as a Fusion with GFP (Green Fluorescent Protein) to act as a Physiological Substrate For the Janus Family of Tyrosine Kinases |
| Visa mer |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Politique de confidentialité.