Läs mer
GFR alpha-2/GDNF R alpha-2 Antibody (101), Biotin , R&D Systems™
Produktkod. 18620851 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18620851 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18620851 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP289419B
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
GFR alpha-2/GDNF R alpha-2 Monoclonal specifically detects GFR alpha-2/GDNF R alpha-2 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen GFR alpha-2/GDNF R alpha-2
Användningsområden ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona 101
Konjugera Biotin
Formulering PBS
Gene Alias GDNF family receptor alpha 2, GDNF family receptor alpha-2, GDNF receptor alpha-2, GDNF receptor beta, GDNFR-alpha-2, GDNFR-beta, GDNFRBRET ligand 2, GFR-alpha 2, GFR-alpha-2, glial cell line derived neurotrophic factor receptor, beta, Neurturin receptor alpha, NRTNR-alpha, NTNRA, NTNR-alpha, PI-linked cell-surface accessory protein, RETL2TGF-beta-related neurotrophic factor receptor 2, TGF-beta related neurotrophic factor receptor 2, TRN receptor, GPI-anchored, TRNR2NRTNR-ALPHA
Värd art Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human GFR alpha-2/GDNF R alpha-2 (NP_001486.4; Met 1-Ser 441).
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cytokine Research, Immunology
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2675
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus