Läs mer
Cole Parmer GFS Chemicals Turbidity Primary Standard Solution
Produktkod. 15285662 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15285662 1 l Varje
1 options
Produktkod. 15285662 Leverantör Cole Parmer Leverantörsnummer 0839109
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3635.00 SEK
    3240.36 SEK / Paket med 1
    Save 394.64 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
GFS Chemicals Turbidity Primary Standard Solution can be used to calibrate nephelometers or turbidimeters.
  • EPA-approved polymeric standards outlast Formazin standards.
  • Suspended polymeric particles virtually never settle or clump.
  • Solutions maintain NTU values within ±1% for one year.
  • NTU Value: 0.5
Specifikationer
Typ Turbidity Meter Standards and Calibrators
Volym (engelska) 33,8 oz.
Volym (metrisk) 1 l