Läs mer
GFT-505, TRC
Produktkod. 30138289
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138289 250 mg
30132840 500 mg
30010226 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138289 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG368870250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 923978-27-2
Molekylformel C22H24O4S
Molekylvikt (g/mol) 384.49
Synonym 2-[2,6-Dimethyl-4-[(1E)-3-[4-(methylthio)phenyl]-3-oxo-1-propen-1-yl]phenoxy]-2-methylpropanoic Acid, Elafibranor
IUPAC-namn 2-[2,6-dimethyl-4-[(E)-3-(4-methylsulfanylphenyl)-3-oxoprop-1-enyl]phenoxy]-2-methylpropanoic acid
LEDER CC1=C(C(=CC(=C1)/C=C/C(=O)C2=CC=C(C=C2)SC)C)OC(C)(C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GFT-505
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C22H24O4S/c1-14-12-16(13-15(2)20(14)26-22(3,4)21(24)25)6-11-19(23)17-7-9-18(27-5)10-8-17/h6-13H,1-5H3,(H,24,25)/b11-6+
Formel vikt 384.1395