Läs mer
GGTI-2418, MedChemExpress
Beskrivning
GGTI-2418 is a highly potent, competitive, and selective geranylgeranyltransferase I (GGTase I) inhibitor. GGTI-2418 inhibits GGTase I and FTase activities with IC50s of 9.5 nM and 53 μM, respectively. GGTI-2418 also increases p27(Kip1) and induces significant regression of breast tumors.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GGTI-2418 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 501010-06-6 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 25 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H31N5O4 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (283.11 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(C)C[C@@H](C(O)=O)NC(N1[C@@H](CC2=CC=CC=C2)C(N(CC3=C(C)N=CN3)CC1)=O)=O |
| Visa mer |