Läs mer
GGTI298 Trifluoroacetate, MedChemExpress
Beskrivning
GGTI298 Trifluoroacetate is a CAAZ peptidomimetic geranylgeranyltransferase I (GGTase I) inhibitor, which can inhibit Rap1A with IC50 of 3 μM
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GGTI298 Trifluoroacetate |
| CAS | 1217457-86-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H34F3N3O5S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 150 mg/mL (252.67 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | CC(C)C[C@@H](C(OC)=O)NC(C1=CC=C(NC[C@@H](N)CS)C=C1C2=C3C=CC=CC3=CC=C2)=O.O=C(O)C(F)(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 593.66 |
| Formel vikt | 593.66 |
| Visa mer |