Läs mer
Invitrogen™ Ghrelin Human ProcartaPlex™ Simplex kit
Produktkod. 17872864
Change view
Kvantitet:
96 tester
Produktkod. Kvantitet
17872864 96 tester
1 options
Produktkod. 17872864 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EPX01A12192901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3320.00 SEK
    2390.40 SEK / Paket med 96
    Save 929.60 SEK
    28% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Den mänskliga Ghrelin ProcartaPlex Simplex Kit mäter Ghrelin-protein och är designat för att kunna kombineras med andra Simplex-kit så att användare kan skapa sin egen multiplexpanel som använder Luminex xMAP teknologi för proteindetektion/kvantifiering.
Human Ghrelin ProcartaPlex Simplex Kit mäter Ghrelin-protein och är designat för att kunna kombineras med andra Simplex-kit så att du kan skapa din egen multiplexpanel som använder Luminex xMAP teknik för proteindetektion/kvantifiering. När du kombinerar flera Simplex-kit (dvs. när du inte använder en förkonfigurerad Multiplexpanel) behövs endast ett buffertkit (säljs separat) för varje analysplatta oavsett plexstorlek.
Om ProcartaPlex analyser för Luminex plattformen
ProcartaPlex immunoassays bygger på principerna för en sandwich ELISA, där två mycket specifika antikroppar binder till olika epitoper av ett protein för att kvantifiera alla proteinmål samtidigt med ett Luminex instrument. ProcartaPlex Multiplexassays kräver så lite som 25 μl plasma eller serum, eller 50 μl cellkultursupernatant, och bara fyra timmar för att få analyserade resultat.
Funktioner inkluderar:
  • Fler resultat per prov—mäter flera proteinmål samtidigt i ett enda 25-50 – μl-prov
  • Väletablerad Luminex teknik och en högt refererad multiplexeringsplattform—för proteindetektion och kvantifiering
ProcartaPlex analyser använder Luminex xMAP (multianalytprofilering) teknik för samtidig detektion och kvantifiering av upp till 65 proteinmål i ett enda 25 – 50 μl-prov—från plasma, serum, cellkulturöverlagring och andra kroppsvätskor.
Pärlorna Luminex i ProcartaPlex analysen färgas internt med exakta proportioner av röda och infraröda fluoroforer för att skapa spektralt unika signaturer som kan identifieras av xMAP Luminex detektionssystemen (t.ex. Luminex 200, , FLEXMAP 3D, och MAGPIX). Likt en smörgås ELISA använder ProcartaPlex analysen matchade antikroppspar för att identifiera det proteinet av intresse. I en multiplexad analys märks varje spektralt unik pärla med antikroppar specifika för ett enda målprotein, och bundna proteiner identifieras med biotinylerade antikroppar och streptavidin –R-fykoerytrin (RPE). Konjugationen av proteinspecifika antikroppar till en distinkt kula möjliggör analys av flera mål i en enda brunn.
Den mest betydande skillnaden mellan ett ProcartaPlex test och ELISA är att fångstantikroppen i ProcartaPlex analysen är konjugerad till en pärla och inte adsorberad till mikroplattans brunn, så analysreagenserna ProcartaPlex är fritt flytande i lösningen. För detektion innehåller instrumentet Luminex 200 till exempel två lasrar, en för att särskilja spektralsignaturen för varje pärla och den andra för att kvantifiera mängden RPE-fluorescens, som är proportionell mot mängden protein i provet. ProcartaPlex Multiplexanalyser kan profilera fler målproteiner med betydligt mindre prov på samma tid som det tar att utföra en traditionell smörgås.ELISA
ProcartaPlex Multiplexpaneler finns i flera format över sex arter (människa, mus, råtta, icke-mänsklig primat, svin och hund). Besök thermofisher.com/procartaplex för mer information och tillgängliga produkter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Simplex kit
Kvantitet 96 tester
Art Människa
Kombinerbarhet Kombinerbar
Typ av pärla Magnetisk
Formatera Simplex kit
För användning med (utrustning) Luminex™ Instrument
Gen GHRL
Gene Alias MTLRP
Gen-ID (Entrez) 51738
Gensymbol GHRL
Kompatibilitet med hög genomströmning Ja (384-brunnars Mix and Match-panel)
Produktlinje ProcartaPlex
Provtyp Serum, Plasma, Cellkultursupernatanter (CCS )
Provvolym Serum, plasma: 25μ L, CCS: 50μ L
UniProt ID Q5Y392
Innehåll och lagring •1 injektionsflaska Capture Beads (50X)
• 1 injektionsflaska biotinylerad detektionsantikropp (50X)
• 2 injektionsflaskor Standard Mix (lyofiliserad)
Förvara vid 2 –8 °C.
Frakt skick Våt is
Forskningsområde Immunologi