Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Ghrelin, Rat
Produktkod. 15416519
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15416519 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 15416519 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J64669.M^
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Reningsmetod HPLC
Innehåll och lagring -30°C to -10°C
Formatera Lyophilized Powder
Molekylvikt (g/mol) 3314.78
Produkttyp Ghrelin, rat
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status RUO - research use only