missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ghrelin Receptor/GHSR Antibody (502430) [Janelia Fluor™ 585], R&D Systems™

Produktkod. 30177940 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30177940 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30177940 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB8370JF585
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody

Ghrelin Receptor/GHSR Monoclonal antibody specifically detects Ghrelin Receptor/GHSR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Ghrelin Receptor/GHSR
Användningsområden Flow Cytometry, CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona 502430
Konjugera Janelia Fluor 585
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias GH-releasing peptide receptor, Ghrelin receptor, GHRP, GHS-R, growth hormone secretagogue receptor, growth hormone secretagogue receptor type 1
Värd art Mouse
Immunogen NS0 mouse myeloma cell line transfected with human GHSR, Accession # NP_940799
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin GPCR
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2693
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG1
Produktlinje Novus
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.