Läs mer
Brady™ GHS-symbol - komprimerad gas, individuella markörer på en rulle
Produktkod. 15476924 Handla allt Brady Produkter
Change view
Material:
Polyester
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
15476924 Polyester Paket med 250
1 options
Produktkod. 15476924 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 834185
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    702.00 SEK
    588.90 SEK / Paket med 250
    Save 113.10 SEK
    16% Av
I lager
Förtryckta etiketter för att identifiera dina behållare för kemiska produkter.
  • Högkvalitativa etiketter som tål de mest krävande miljöer
  • Mycket motståndskraftig mot dåligt väder, nötning och kemiska produkter
Specifikationer
Alternativt artikelnummer PIC 1804-21 *21-B7541-RLL-DC
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 250/Pk.
Typ av lim Permanent akryl
Höjd (metrisk) 21 mm
Tjocklek 0.099 mm
Bredd (metrisk) 21 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Diamant
Färg Svart på vitt