Läs mer
Brady™ GHS-symbol - explosiv, kortmonterad
Produktkod. 15454841
Change view
Höjd (metrisk):
70 mm
100 mm
Bredd (metrisk):
70 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Bredd (metrisk) unitSize
15454841 100 mm 100 mm Paket med 4
15484841 70 mm 70 mm Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15454841 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 811678
Fyll på ditt laboratorium
Använd kampanjkoden 28007
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förtryckta etiketter för att identifiera dina behållare för kemiska produkter.
  • Högkvalitativa etiketter som tål de mest krävande miljöer
  • Mycket motståndskraftig mot dåligt väder, nötning och kemiska produkter
Specifikationer
Alternativt artikelnummer PIC 1801-100 *100-B7541-CRD
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 4/Pk.
Typ av lim Permanent akryl
Höjd (metrisk) 100 mm
Tjocklek 0.099 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Diamant
Färg Svart på vitt