Läs mer
Brady™ GHS-symbol - Brandfarligt, kortmonterad
Produktkod. 15494841 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
100 x 100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15494841 100 x 100 mm Paket med 4
1 options
Produktkod. 15494841 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 811683
I lager
Förtryckta etiketter för att identifiera dina behållare för kemiska produkter.
  • Högkvalitativa etiketter som tål de mest krävande miljöer
  • Mycket motståndskraftig mot dåligt väder, nötning och kemiska produkter
Specifikationer
Alternativt artikelnummer PIC 1802-100 *100-B7541-CRD
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 4/Pk.
Typ av lim Permanent akryl
Höjd (metrisk) 100 mm
Tjocklek 0.099 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Diamant
Mått (L x B) 100 x 100 mm
Färg Svart på vitt