Läs mer
Brady™ GHS-symbol - Oxiderande, kontinuerlig rulle
Produktkod. 15644227
Change view
Typ av lim:
Permanent akryl
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. Typ av lim unitSize
15644227 Permanent akryl Paket med 250
1 options
Produktkod. 15644227 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 814025
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förtryckta etiketter för att identifiera dina behållare för kemiska produkter.
  • Högkvalitativa etiketter som tål de mest krävande miljöer
  • Mycket motståndskraftig mot dåligt väder, nötning och kemiska produkter
Specifikationer
Alternativt artikelnummer PIC 1803-100 *100-B7541-RLL-C
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 250/Pk.
Typ av lim Permanent akryl
Höjd (metrisk) 100 mm
Tjocklek 0.099 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Diamant
Färg Svart på vitt