Läs mer
Brady™ GHS-symbol - Oxiderande, individuella markörer på rulle
Produktkod. 15432603 Handla allt Brady Produkter
Change view
Material:
Polyester
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
15432603 Polyester 1 rulle
1 options
Produktkod. 15432603 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 834180
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förtryckta etiketter för att identifiera dina behållare för kemiska produkter.
  • Högkvalitativa etiketter som tål de mest krävande miljöer
  • Mycket motståndskraftig mot dåligt väder, nötning och kemiska produkter
Specifikationer
Alternativt artikelnummer PIC 1803-21 *21-B7541-RLL-DC
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 250/Pk.
Typ av lim Permanent akryl
Höjd (metrisk) 21 mm
Tjocklek 0.099 mm
Bredd (metrisk) 21 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Diamant
Färg Svart på vitt