Läs mer
Brady™ GHS-symbol - Oxiderande, individuella markörer på rulle
Produktkod. 15674827 Handla allt Brady Produkter
Change view
Material:
Polyester
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
15674827 Polyester Paket med 250
1 options
Produktkod. 15674827 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 834180
Beräknad leverans: 03-12-2026
Förtryckta etiketter för att identifiera dina behållare för kemiska produkter.
  • Högkvalitativa etiketter som tål de mest krävande miljöer
  • Mycket motståndskraftig mot dåligt väder, nötning och kemiska produkter
Specifikationer
Alternativt artikelnummer PIC 1803-21 *21-B7541-RLL-DC
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 250/Pk.
Typ av lim Permanent akryl
Höjd (metrisk) 21 mm
Tjocklek 0.099 mm
Bredd (metrisk) 21 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Diamant
Färg Svart på vitt