Läs mer
GI254023X, MedChemExpress
Beskrivning
GI254023X is a potent MMP9 and ADAM10 inhibitor with IC50s of 2.5 and 5.3 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GI254023X |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 260264-93-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 1 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H33N3O4 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | GI4023 SRI028594 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (255.43 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |