Läs mer
Heidolph™ Provrörsbricka
Produktkod. 10089090 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Vortex Reax Topmix
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10089090 Vortex Reax Topmix Varje
1 options
Produktkod. 10089090 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5491900000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    457.32 SEK
    400.61 SEK / Paket med 1
    Save 56.71 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
För användning med Reax top och Reax kontroll
För provrör och flaskor upp till 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Jättehuvud
För användning med (utrustning) Vortex Reax Topmix