Läs mer
Fisherbrand™ PTFE Giant Stir Bar
Produktkod. 10166330 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
57 mm
80 mm
108 mm
110 mm
136 mm
159 mm
Diameter (metrisk):
14 mm
24 mm
27 mm
36 mm
Form:
Cylinder
Cylinder, Pivotring
Triangel
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Form Förpackningsstorlek
10166330 108 mm 27 mm Cylinder -
10379640 108 mm 24 mm Cylinder, Pivotring Varje
10074400 159 mm 24 mm Cylinder, Pivotring Varje
10410211 57 mm 24 mm Cylinder, Pivotring Varje
10369640 159 mm 27 mm Cylinder Varje
10470011 57 mm 27 mm Cylinder Varje
11868932 80 mm 14 mm Triangel Paket med 5
10480971 80 mm 14 mm Triangel Varje
10688071 110 mm 36 mm Triangel Varje
12706108 136 mm 36 mm Triangel Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10166330
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för användning i stora behållare och flaskor. Dessa gigantiska PTFE-belagda magnetiska omrörningsbarer är autoklaverbara.
  • Stabil, allmänt användbar magnetisk omrörarstav
  • Designad för användning i stora behållare och flaskor
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Vitt
Beskrivning PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Diameter (metrisk) 27 mm
Längd (metrisk) 108 mm
Kvantitet 1 st.
Form Cylinder