Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | PTFE-inkapslad Alnico V-magnetkärna; Cylindrisk med pivotring |
| För användning med (utrustning) | Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor |
| Beläggning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 24 mm |
| Längd (metrisk) | 57 mm |
| Kvantitet | 1 st. |
| Form | Cylinder, Pivotring |
| Visa mer |