missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Gibberellic Acid-13C,d2 (90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gibberellic Acid 13C D2 (17-13C 17,17-D2) |
| CAS | 120396-36-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | 13C C18 D2 H20 O6 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Gibberellic Acid-13C,d2, Gibberellic Acid 13C D2 (17-13C 17,17-D2) |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22O6/c1-9-7-17-8-18(9,24)5-3-10(17)19-6-4-11(20)16(2,15(23)25-19)13(19)12(17)14(21)22/h4,6,10-13,20,24H,1,3,5,7-8H2,2H3,(H,21,22)/t10-,11+,12-,13-,16-,17+,18+,19-/m1/s1/i1+1D2 |
| LEDER | [2H][13C](=C1C[C@]23C[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@]45OC(=O)[C@](C)([C@@H](O)C=C4)[C@H]5[C@@H]3C(=O)O)[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 349.379 |
| Formel vikt | 349.158 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?