Läs mer
Gibberellinsyra, 90 %, MP Biomedicals
Produktkod. 11428794 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11428794 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11428794 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521309801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1020.00 SEK
    969.80 SEK / 1g
    Save 50.20 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gibberellic Acid
CAS 77-06-5
Molekylformel C19H22O6
MDL-nummer MFCD00079329
Kvantitet 1 g
Synonym gibberellic acid, gibberellin a3, gibberellin, gibreskol, brellin, cekugib, grocel, gibberellin x, gibberellic acid ga3, gib-tabs
InChI-nyckel IXORZMNAPKEEDV-QTWFBFKQSA-N
LEDER CC12[C@H]3[C@H](C(O)=O)[C@@]45CC(=C)[C@@](O)(C4)CC[C@H]5[C@]3(OC1=O)C=C[C@@H]2O
IUPAC-namn (lR,2R,5S,8S,9S,10R,12S)-5,12-dihydroxi-11-metyl-6-metyliden-16-oxo-15-oxapentacyklo[9.3.2.15,8.01,110,02,9]heptadec-9-1
Molekylvikt (g/mol) 346.38
PubChem CID 91757643
Formel vikt 346.38