Läs mer
Gibberellinsyra, 90+%
Produktkod. 11483438
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483438 1 g 1g
11493438 5 g 5g
11403448 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11483438 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17843.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 77-06-5 | C19H22O6 | 346,38 g/mol
Det är ett växttillväxtreglerande hormon som främjar växtcelltillväxt och förlängning. De främjar snabb stam- och rottillväxt, inducerar mitotisk delning och initierar (bryter viloläget) och ökar frönas groningshastighet. De är också involverade i processer som gravitropism, spänningar och blomvisning. Gibberellin A3 (G1025, G7645) och A4 (G7276) kan användas som komplement till växtodlingsmedier såsom Murashige och Skoog media.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är ett växttillväxtreglerande hormon som främjar växtcelltillväxt och förlängning. De främjar snabb stam- och rottillväxt, inducerar mitotisk delning och initierar (bryter viloläget) och ökar frönas groningshastighet. De är också involverade i processer som gravitropism, spänningar och blomvisning. Gibberellin A3 (G1025, G7645) och A4 (G7276) kan användas som komplement till växtodlingsmedier såsom Murashige och Skoog media.
Löslighet
Lösligt i vatten 20 °C 5g/L. Löslig i etanol: 200 mg/4ml.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-06-5
Molekylformel C19H22O6
Molekylvikt (g/mol) 346.38
MDL-nummer MFCD00079329
InChI-nyckel IXORZMNAPKEEDV-QTWFBFKQSA-N
Synonym gibberellic acid, gibberellin a3, gibberellin, gibreskol, brellin, cekugib, grocel, gibberellin x, gibberellic acid ga3, gib-tabs
PubChem CID 91757643
IUPAC-namn (lR,2R,5S,8S,9S,10R,12S)-5,12-dihydroxi-11-metyl-6-metyliden-16-oxo-15-oxapentacyklo[9.3.2.15,8.01,110,02,9]heptadec-9-1
LEDER CC12[C@H]3[C@H](C(O)=O)[C@@]45CC(=C)[C@@](O)(C4)CC[C@H]5[C@]3(OC1=O)C=C[C@@H]2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gibberellic acid
Smältpunkt 222 °C (dekomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 54346
Merck Index 14,4419
Löslighetsinformation Löslig i vatten 20 °C 5 g/L. Löslig i etanol: 200 mg/4 ml.
Optisk rotation +78° (c=2 i metanol)
Formel vikt 346.37
Procent renhet ≥90%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.