Läs mer
Gibberellinsyra, 90 %, TRC
Produktkod. 30135889
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135889 1 g
30133210 500 mg
17952005 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135889 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG3774501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-06-5
Molekylformel C19 H22 O6
Molekylvikt (g/mol) 346.37
Synonym Gibb-3-ene-1,10-dicarboxylic acid, 2,4a,7-trihydroxy-1-methyl-8-methylene-, 1,4a-lactone, (1α,2β,4aα,4bβ,10β)-, Gibberellic acid (7CI,8CI), Gibberellin A3 (6CI), (+)-Gibberellic acid, (+)-Gibberellin A3, Activol, Arbostim, Berelex, Berelex L, Clemencuaje, GA, GA3, GibGro, Gibberellic acid GA3, Gibberellin GA3, Giberllon, Gibrescol, Gibreskol, Grocel GA3, Maxon, Maxon (plant growth regulator), NSC 14190, NSC 19450, Pro-Gibb, Pro-Gibb Plus, ProGib, Ralex, Release, Release LC, RyzUp, RyzUp SmartGrass, TU 64-3-103-75
IUPAC-namn (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-dihydroxy-3-metyl-12-metylen-2-oxo-4a,6-etano-3,8b-prop-1-enoperhydroindeno[1,2-b]furan-4-karboxylsyra
LEDER C[C@]12[C@@H](O)C=C[C@@]3(OC1=O)[C@@H]4CC[C@]5(O)C[C@]4(CC5=C)[C@H]([C@H]23)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gibberellic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C19H22O6/c1-9-7-17-8-18(9,24)5-3-10(17)19-6-4-11(20)16(2,15(23)25-19)13(19)12(17)14(21)22/h4,6,10-13,20,24H,1,3,5,7-8H2,2H3,(H,21,22)/t10-,11+,12-,13-,16-,17+,18+,19-/m1/s1
Formel vikt 346.1416
Procent renhet >95%