Läs mer
Gibberellinsyra, 98 %
Produktkod. 15402377
Change view
Kvantitet:
500 mg
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15402377 500 mg 500mg
15482367 2 g 2g
15492367 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15402377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045569.ME
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Växttillväxthormon | CAS: 77-06-5 | C19H22O6 | 346,38 g/mol
Gibberellinsyra används som ett växttillväxthormon. Det används också för att utlösa groning i vilande frön i laboratorie- och växthusmiljöer och för att stimulera snabb stam- och rottillväxt och inducera mitotisk delning i bladen på vissa växter. Det fungerar också i druvodlingsindustrin som ett hormon för att framkalla produktion av större knippen och större druvor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-06-5
Molekylformel C19H22O6
Molekylvikt (g/mol) 346.38
MDL-nummer MFCD00079329
InChI-nyckel IXORZMNAPKEEDV-QTWFBFKQSA-N
Synonym gibberellic acid, gibberellin a3, gibberellin, gibreskol, brellin, cekugib, grocel, gibberellin x, gibberellic acid ga3, gib-tabs
PubChem CID 91757643
IUPAC-namn (lR,2R,5S,8S,9S,10R,12S)-5,12-dihydroxi-11-metyl-6-metyliden-16-oxo-15-oxapentacyklo[9.3.2.15,8.01,110,02,9]heptadec-9-1
LEDER CC12[C@H]3[C@H](C(O)=O)[C@@]45CC(=C)[C@@](O)(C4)CC[C@H]5[C@]3(OC1=O)C=C[C@@H]2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gibberellic acid
Smältpunkt 222 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Kvantitet 500 mg
Beilstein 54346
Merck Index 14,4419
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten. Löslig i alkohol, isopropylalkohol, etanol, aceton och kloroform.
Optisk rotation +78° (c=2 i metanol)
Formel vikt 346.37
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.