Learn More
Gibberellinsyra, 98 %
Artikelnummer. 15482367
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
500 mg
2 g
10 g
Packungsgröße:
10g
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Packungsgröße
15482367 2 g 2g
15402377 500 mg 500mg
15492367 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15482367 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045569.04
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Växttillväxthormon | CAS: 77-06-5 | C19H22O6 | 346,38 g/mol
Gibberellinsyra används som ett växttillväxthormon. Det används också för att utlösa groning i vilande frön i laboratorie- och växthusmiljöer och för att stimulera snabb stam- och rottillväxt och inducera mitotisk delning i bladen på vissa växter. Det fungerar också i druvodlingsindustrin som ett hormon för att framkalla produktion av större knippen och större druvor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-06-5
Molekylformel C19H22O6
Molekylvikt (g/mol) 346.38
MDL-nummer MFCD00079329
InChI-nyckel IXORZMNAPKEEDV-QTWFBFKQSA-N
Synonym gibberellic acid, gibberellin a3, gibberellin, gibreskol, brellin, cekugib, grocel, gibberellin x, gibberellic acid ga3, gib-tabs
PubChem CID 91757643
IUPAC-namn (lR,2R,5S,8S,9S,10R,12S)-5,12-dihydroxi-11-metyl-6-metyliden-16-oxo-15-oxapentacyklo[9.3.2.15,8.01,110,02,9]heptadec-9-1
LEDER CC12[C@H]3[C@H](C(O)=O)[C@@]45CC(=C)[C@@](O)(C4)CC[C@H]5[C@]3(OC1=O)C=C[C@@H]2O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Gibberellic acid
Smältpunkt 222 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Kvantitet 2 g
Beilstein 54346
Merck Index 14,4419
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten. Löslig i alkohol, isopropylalkohol, etanol, aceton och kloroform.
Optisk rotation +78° (c=2 i metanol)
Formel vikt 346.37
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gibberellic acid
Signalwort
  • Varning
Gefahrenkategorie
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Sicherheitshinweis
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Gibberellic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.