Läs mer
Gibberellic acid, 99%
Produktkod. 10702464 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10702464 25 g Glasflaska 25g
10655491 1 g Glasflaska 1g
10219890 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller växtskyddsmedel enligt förordning (EG) nr 1107/2009. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10702464 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 410910250
Request Bulk or Custom Format
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller växtskyddsmedel enligt förordning (EG) nr 1107/2009. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 77-06-5 | C19H22O6 | 346.38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-06-5
Molekylformel C19H22O6
Molekylvikt (g/mol) 346.38
MDL-nummer MFCD00079329
InChI-nyckel IXORZMNAPKEEDV-QTWFBFKQSA-N
Synonym gibberellic acid, gibberellin a3, gibberellin, gibreskol, brellin, cekugib, grocel, gibberellin x, gibberellic acid ga3, gib-tabs
PubChem CID 91757643
IUPAC-namn (lR,2R,5S,8S,9S,10R,12S)-5,12-dihydroxi-11-metyl-6-metyliden-16-oxo-15-oxapentacyklo[9.3.2.15,8.01,110,02,9]heptadec-9-1
LEDER CC12[C@H]3[C@H](C(O)=O)[C@@]45CC(=C)[C@@](O)(C4)CC[C@H]5[C@]3(OC1=O)C=C[C@@H]2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gibberellic acid
Smältpunkt 227°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Merck Index 15, 4454
Specifikt rotationsförhållande 82.50 (20.00°C c=10,ethanol)
Specifik rotation 82.5
Löslighetsinformation Solubility in water: 5g/L (20° c). Other solubilities: soluble in aq.sol. of sodium bicarbonate,soluble in methanol,ethanol,acetone and aq. sol.,of sodium acetate,moderately soluble in ethyl acetate- slightly,soluble in ether- insoluble in chl
Formel vikt 346.38
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.