Läs mer
Gibberellic Acid Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gibberellic Acid Acetate |
| CAS | 7648-02-4 |
| Molekylformel | 2 C11 H14 N2 . H Cl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-O-Acetylgibberellic acid, (1alpha,2beta,4aalpha,4bbeta,10beta)-2-(Acetyloxy)-4a,7-dihydroxy-1-methyl-8-methylene-gibb-3-ene-1,10-dicarboxylic Acid 1,4a-Lactone, 2-acetate 2beta,4a,7-Trihydroxy-1-methyl-8-methylene-4aalpha,4bbeta-gibb-3-ene-1alpha 10beta-Dicarboxylic acid 1,4a-Lactone |
| InChI formel | InChI=1S/2C11H14N2.ClH/c2*1-8-9(6-7-12)10-4-2-3-5-11(10)13-8;/h2*2-5,13H,6-7,12H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.Cc1[nH]c2ccccc2c1CCN.Cc3[nH]c4ccccc4c3CCN |
| IUPAC-namn | 2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethanamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 384.945 |
| Formel vikt | 384.208 |