Läs mer
Gibberellic Acid Methyl Ester Acetate Dimethyl Oxalate, TRC
Produktkod. 30397225
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30397225 50 mg
1 options
Produktkod. 30397225 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG37755550MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gibberellic Acid Methyl Ester Acetate Dimethyl Oxalate
CAS 102274-63-5
Molekylformel C25 H28 O10
Kvantitet 50 mg
Synonym (1alpha,2beta,4aalpha,4bbeta,10beta)-2-(Acetyloxy)-4a-hydroxy-7-[(methoxyoxoacetyl)oxy]-1-methyl-8-methylene-1,4a-lactone Gibb-3-ene-1,10-dicarboxylic Acid-10-methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C25H28O10/c1-12-10-23-11-24(12,34-20(29)19(28)32-5)8-6-14(23)25-9-7-15(33-13(2)26)22(3,21(30)35-25)17(25)16(23)18(27)31-4/h7,9,14-17H,1,6,8,10-11H2,2-5H3/t14-,15+,16-,17-,22-,23+,24+,25-/m1/s1
LEDER COC(=O)[C@H]1[C@@H]2[C@@]3(C)[C@@H](OC(=O)C)C=C[C@@]2(OC3=O)[C@@H]4CC[C@@]5(C[C@]14CC5=C)OC(=O)C(=O)OC
IUPAC-namn 2-O-[(1R,2R,5S,8S,9S,10R,11S,12S)-12-acetyloxy-9-methoxycarbonyl-11-methyl-6-methylidene-16-oxo-15-oxapentacyclo[9.3.2.15,8.01,10.02,8]heptadec-13-en-5-yl] 1-O-methyl oxalate
Molekylvikt (g/mol) 488.484
Formel vikt 488.168