Läs mer
Gibberellic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gibberellic Acid Methyl Ester |
| CAS | 510-50-9 |
| Molekylformel | C20H24O6 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | GA3 Methyl Ester, Gibberellin A3 Methyl Ester, Methyl Gibberellate, 4a,1-(Epoxymethano)-7,9a-methanobenz[a]azulene-gibb-3-ene-1,10-dicarboxylic Acid Derivative |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24O6/c1-10-8-18-9-19(10,24)6-4-11(18)20-7-5-12(21)17(2,16(23)26-20)14(20)13(18)15(22)25-3/h5,7,11-14,21,24H,1,4,6,8-9H2,2-3H3/t11-,12+,13-,14-,17-,18+,19+,20-/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@H]1[C@@H]2[C@@]3(C)[C@@H](O)C=C[C@@]2(OC3=O)[C@@H]4CC[C@]5(O)C[C@]14CC5=C |
| Molekylvikt (g/mol) | 360.4 |
| Formel vikt | 360.1573 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?