missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Gibberellic Acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 77-06-5 |
| Smältpunkt | 233°C to 235°C |
| Densitet | 1.34 g/cm3 at 20°C |
| MDL-nummer | MFCD00079329 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Gibberellic acid, Gibberellic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 346.37 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?