Läs mer
Gibberellic Acid, Technical, Fisher Chemical
Produktkod. 10509000 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Vial
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10509000 1 g Vial 1g
1 options
Produktkod. 10509000 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer G/0200/43
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 77-06-5
Smältpunkt 227°C
Färg White
pH 2
Förpackning Vial
Molekylformel C19H22O6
MDL-nummer MFCD00079329
Kvantitet 1 g
Synonym gibberellic acid, gibberellin a3, gibberellin, gibreskol, brellin, cekugib, grocel, gibberellin x, gibberellic acid ga3, gib-tabs
InChI-nyckel IXORZMNAPKEEDV-QTWFBFKQSA-N
LEDER CC12[C@H]3[C@H](C(O)=O)[C@@]45CC(=C)[C@@](O)(C4)CC[C@H]5[C@]3(OC1=O)C=C[C@@H]2O
IUPAC-namn (1R,2R,5S,8S,9S,10R,12S)-5,12-dihydroxy-11-methyl-6-methylidene-16-oxo-15-oxapentacyclo[9.3.2.1⁵,⁸.0¹,¹⁰.0²,⁸]heptadec-13-ene-9-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 346.38
PubChem CID 91757643
Formel vikt 346.38g/mol
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Gibberellic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Gibberellic acid