Läs mer
Gibberellin A1 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gibberellin A1 |
| CAS | 545-97-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Gibberellin A1 |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C19 H24 O6 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 4aα,4bβ-Gibbane-1α,10β-dicarboxylic acid, 2β,4a,7-trihydroxy-1-methyl-8-methylene-, 1,4a-lactone (8CI), 4a,1-(Epoxymethano)-7,9a-methanobenz[a]azulene, gibbane-1,10-dicarboxylic acid deriv., (+)-Gibberillin A1, GA1, Giberellin A1 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24O6/c1-9-7-17-8-18(9,24)5-3-10(17)19-6-4-11(20)16(2,15(23)25-19)13(19)12(17)14(21)22/h10-13,20,24H,1,3-8H2,2H3,(H,21,22)/t10-,11+,12-,13-,16-,17+,18+,19-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]12[C@@H](O)CC[C@@]3(OC1=O)[C@@H]4CC[C@]5(O)C[C@]4(CC5=C)[C@H]([C@H]23)C(=O)O |
| Visa mer |