Läs mer
Gibberellin A1, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gibberellin A1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24O6/c1-9-7-17-8-18(9,24)5-3-10(17)19-6-4-11(20)16(2,15(23)25-19)13(19)12(17)14(21)22/h10-13,20,24H,1,3-8H2,2H3,(H,21,22)/t10-,11+,12-,13-,16-,17+,18+,19-/m1/s1 |
| Formel vikt | 348.1573 |
| Procent renhet | >95% |