Läs mer
Gibberellin A5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gibberellin A5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22O5/c1-10-8-17-9-18(10,23)7-4-11(17)19-6-3-5-16(2,15(22)24-19)13(19)12(17)14(20)21/h3,5,11-13,23H,1,4,6-9H2,2H3,(H,20,21)/t11-,12-,13-,16-,17+,18+,19-/m1/s1 |
| Formel vikt | 330.1467 |
| Procent renhet | >95% |