missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Gibberellin A6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gibberellin A6 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22O6/c1-8-5-17-7-18(8,23)4-3-10(17)19-6-9-13(24-9)16(2,15(22)25-19)12(19)11(17)14(20)21/h9-13,23H,1,3-7H2,2H3,(H,20,21)/t9-,10+,11+,12+,13-,16-,17-,18-,19+/m0/s1 |
| Formel vikt | 346.1416 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?