missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Gibberellin A7 Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gibberellin A7 Methyl Ester |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24O5/c1-10-8-19-9-11(10)4-5-12(19)20-7-6-13(21)18(2,17(23)25-20)15(20)14(19)16(22)24-3/h6-7,11-15,21H,1,4-5,8-9H2,2-3H3/t11-,12-,13+,14-,15-,18-,19+,20-/m1/s1 |
| Formel vikt | 344.1624 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?