Läs mer
Gibberellin A72, TRC
Produktkod. 30397201
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30397201 5 mg
1 options
Produktkod. 30397201 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG3775055MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gibberellin A72
CAS 105593-21-3
Molekylformel C19H24O7
Kvantitet 5 mg
Synonym 4a,1-(Epoxymethano)-7,9a-methanobenz[a]azuleneibbane-1,10-dicarboxylic Acid Deriv., GA72
InChI formel InChI=1S/C19H24O7/c1-8-13(21)18-7-17(8,25)5-3-9(18)19-6-4-10(20)16(2,15(24)26-19)12(19)11(18)14(22)23/h9-13,20-21,25H,1,3-7H2,2H3,(H,22,23)/t9-,10+,11-,12-,13?,16?,17+,18-,19-/m1/s1
LEDER CC12[C@@H](O)CC[C@@]3(OC1=O)[C@@H]4CC[C@]5(O)C[C@]4(C(O)C5=C)[C@H]([C@H]23)C(=O)O
Molekylvikt (g/mol) 364.39
Formel vikt 364.1522