Läs mer
Gibberellin A9 Methyl Ester, TRC
Produktkod. 30240596
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240596 100 mg
30240729 50 mg
30240662 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller växtskyddsmedel enligt förordning (EG) nr 1107/2009. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 30240596 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG377325100MG
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller växtskyddsmedel enligt förordning (EG) nr 1107/2009. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2112-08-5
Molekylformel C20H26O4
Molekylvikt (g/mol) 330.42
Synonym GA9 Methyl Ester, 1,4a-Lactone-4a-hydroxy-1-methyl-8-methylene-4aalpha,4bbeta-gibbane-1alpha,10beta-dicarboxylic Acid Methyl Ester;
LEDER COC(=O)[C@H]1[C@@H]2[C@@]3(C)CCC[C@@]2(OC3=O)[C@@H]4CC[C@@H]5C[C@]14CC5=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gibberellin A9 Methyl Ester
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C20H26O4/c1-11-9-19-10-12(11)5-6-13(19)20-8-4-7-18(2,17(22)24-20)15(20)14(19)16(21)23-3/h12-15H,1,4-10H2,2-3H3/t12-,13-,14-,15-,18-,19+,20-/m1/s1
Formel vikt 330.1831