Läs mer
Gibberellin A9, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gibberellin A9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24O4/c1-10-8-18-9-11(10)4-5-12(18)19-7-3-6-17(2,16(22)23-19)14(19)13(18)15(20)21/h11-14H,1,3-9H2,2H3,(H,20,21)/t11-,12-,13-,14-,17-,18+,19-/m1/s1 |
| Formel vikt | 316.1675 |
| Procent renhet | >95% |