Beskrivning
Gibco™ 2-Mercaptotanol (även känt som beta-merkaptotanol eller BME) är ett potent reducerande medel som används i cellodlingsmedier för att förhindra giftiga nivåer av syreradikaler. 2-Mercaptotanol är inte stabilt i lösning, så de flesta protokoll kräver daglig tillskott. Gibco 2-Mercaptotanol innehåller 2-merkaptotanol i en koncentration av 55 mM i Dulbeccos fosfat buffrade saltlösning (DPBS).
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem
Gibco Reducerande medel tillverkas vid en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485-standarderna.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor: 2 °C till °8 C Fraktvillkor: Rumstemperatur Hållbarhet: 36 månader från tillverkningsdatum |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Koncentration | 55 mM |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | BME |
| pH | 6 till 8 |
| Kvantitet | 50 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
Säkerhet och hantering
- 2-Mercaptoethanol
- Varning
- Preobcutljivost koze Kategorija 1A
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Mercaptoethanol